Learn More
3,4-Dimethoxytoluol, TRC
Artikelnummer. 30371313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371313 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4613955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxytoluene
CAS 494-99-5
Summenformel C9H12O2
Menge 5 g
Synonym 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C)cc1OC
IUPAC-Name 1,2-dimethoxy-4-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837