Learn More
3,4-Dimethyl-1-pentin-3-ol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478737 25 g 25 Gramm
11468737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19906.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethyl-1-Pentin-3-ol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1482-15-1
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00039845
InChI-Schlüssel DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95483
IUPAC-Name 3,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Dichte 0.87
Siedepunkt 133°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Synonym 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 94%