Learn More
3,4-Dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457737 25 g 25 Gramm
15447737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37099.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2820-37-3 | C5H8N2 | 96.133 g/mol
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethyl-1H-pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2820-37-3
Summenformel C5H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 96.133
MDL-Nummer MFCD00462154
InChI-Schlüssel VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
PubChem CID 137735
IUPAC-Name 4,5-Dimethyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=C(NN=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Farbe Cremefarben
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Geschmolzener Feststoff