Learn More
3,4-Dimethyl-2(5H)-Furanon, TRC
Artikelnummer. 30381564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381564 250 mg
30376187 50 mg
30385608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD477765250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-46-8
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
Synonym NSC 362902, 2,3-Dimethyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
IUPAC-Name 3,4-Dimethyl-2H-furan-5-eins
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3
Formelmasse 112.0524