Learn More
3,4-Dimethyl-3-Sulfolen, TRC
Artikelnummer. 30380109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380109 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479330500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethyl-3-sulfolene
CAS 18214-56-7
Summenformel C6H10O2S
Menge 500 mg
Synonym 2,5-Dihydro-3,4-dimethylthiophene 1,1-dioxide, 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide, NSC 227911
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2S/c1-5-3-9(7,8)4-6(5)2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1=C(C)CS(=O)(=O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 146.21
Formelmasse 146.0402