Learn More
3',4'-Dimethylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464833 100 g 100 Gramm
11444833 5 g 5 Gramm
11454833 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12187.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3637-01-2
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00008743
InChI-Schlüssel WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-Dimethylacetophenone
Dichte 1.002
Siedepunkt 242°C to 243°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 100 g
Beilstein 907053
Synonym benzenesulfonamide, p-bromo-n-3-pyridyl, p-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 4-bromophenyl sulfonyl-3-pyridylamine, 4-bromo-n-3-pyridinyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzene-1-sulfonamide, 5-22-09-00084 beilstein handbook reference
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C(C)=C1
IUPAC-Name 1-(3,4-dimethylphenyl)ethan-1-one
PubChem CID 199072
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%