Learn More
3,4-Dimethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30376217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376217 5 g 5 Gramm
30370820 25 g -
30369187 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30376217 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4621855G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-64-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym 3,4-Xylidine (8CI), 3,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Xylidine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylbenzenamine, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099
IUPAC-Name 3,4-Dimethylanilin
SMILES Cc1ccc(N)cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylaniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formelmasse 121.0891