Learn More
3,4-Dimethylbenzolborsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358436
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358436 1 g 1 Gramm
11368436 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17461.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 55499-43-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55499-43-9
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
MDL-Nummer MFCD01009694
InChI-Schlüssel KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734348
IUPAC-Name (3,4-dimethylphenyl)Boronsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼220°C
Menge 1 g
Beilstein 2963858
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) ≥98%