Learn More
3,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446556 5 g 5 Gramm
11456556 25 g 25 Gramm
11466556 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24806.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2905-30-8 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen oder Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-30-8
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.668
MDL-Nummer MFCD00625742
InChI-Schlüssel DNMQPRPJIWTNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl chlorosulfone, ksc562m4t, 3,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,4-dimethyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3689743
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Menge 5 g
Geruch Acrid
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 98%