Learn More
3,4-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489526 500 g 500 Gramm
11469526 25 g 25 Gramm
11479526 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19260.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-04-5
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002524
InChI-Schlüssel OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
PubChem CID 12073
ChEBI CHEBI:64818
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Beilstein 907267
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%