Learn More
3,4-Dimethylbenzoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944981 100 g Glasflasche 100 Gramm
11934981 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115991000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-04-5
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
InChI-Schlüssel OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
PubChem CID 12073
ChEBI CHEBI:64818
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 164.0°C to 168.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Strukturformel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09,II,353
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.