Learn More
3,4-Dimethylbenzoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-116396 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 11934981
Marke: Thermo Scientific Acros 115990100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-04-5
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
InChI-Schlüssel OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
PubChem CID 12073
ChEBI CHEBI:64818
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 164.0°C to 168.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Strukturformel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09,II,353
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.