Learn More
3,4-Dimethylisoxazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10703643 1 g 1 Gramm
10120045 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00914DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19947-75-2
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
MDL-Nummer MFCD00046081
InChI-Schlüssel PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC-Name 3,4-Dimethyl-1,2-Oxazol-5-Amin
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%