Learn More
3,4-Dimethylphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459728
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15459728 1 g 1 Gramm
15469728 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15459728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63178.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17283-16-8 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
3,4-Dimethylphenylacetic acid, is is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylphenylessigsäure wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Wird zudem als Zwischenprodukt für Feinchemikalien verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17283-16-8
Summenformel C10H11O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.20
MDL-Nummer MFCD02664684
InChI-Schlüssel OTTPBKINJOYJGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 296013
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethylphenyl)essigsäure
SMILES CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylphenylacetic acid
Menge 1 g
Physikalische Form Fest
Synonym 2-3,4-dimethylphenyl acetic acid, 3,4-dimethylphenylacetic acid, 3,4-dimethyl-phenyl-acetic acid, 3,4-dimethylphenylaceticacid, 3,4-dimethyphenylacetic acid, 3,4-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenacetic acid, pubchem10440, benzeneacetic acid,3,4-dimethyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%