Learn More
3,4-Dimethylphenylboronsäure, 97 %, kann unterschiedliche Mengen an Anhydrid enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10290273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10290273 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10290273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC35928DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethylphenylboronic acid
CAS 55499-43-9
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H11BO2
MDL-Nummer MFCD01009694
Synonym 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
InChI-Schlüssel KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
IUPAC-Name (3,4-dimethylphenyl)Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
PubChem CID 2734348
Formelmasse 149.98
Reinheit (%) ≥96.0%