Learn More
3,4-Dimethylphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Artikelnummer. 15485325
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15485325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58165.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,4-Dimethylphenylzinkiodid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C aufbewahren. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säuren. In trockenen ... aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylphenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312692-97-0
Dichte 1.015
Summenformel C8H9IZn
MDL-Nummer MFCD01311451
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym zinc 2+ ion 3,4-dimethylbenzen-1-ide iodide
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel VNMVACXRZXUZIP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1C.[Zn+2].[I-]
IUPAC-Name Zink;1,2-Dimethylbenzol-5-id;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 297.444
PubChem CID 57377101
Formelmasse 297.44