Learn More
3,4-Dimethylthiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408257 1 g 1 Gramm
15418257 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51793.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58952-03-7 | Molecular Formula: C9H11NS | Molecular Weight: 165.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58952-03-7
Summenformel C9H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 165.25
MDL-Nummer MFCD06738326
InChI-Schlüssel MGSZKKVFYBQMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethyl-thiobenzamide, 3,4-dimethylthiobenzamide, 3,4-dimethylbenzothioamide, 3,4-dimethylbenzene-1-carbothioamide, 3,4-dimethyl-thiobenzamid
PubChem CID 20470851
IUPAC-Name 3,4-Dimethylbenzolcarbothioamid
SMILES CC1=C(C)C=C(C=C1)C(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylthiobenzamide
Menge 1 g
Formelmasse 165.25
Reinheit (%) 97%