Learn More
3,4-Dimethylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234268 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15234268 5 g 5 Gramm
15224268 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15234268 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 450950050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 632-15-5 | C6H8S | 112.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 632-15-5
Summenformel C6H8S
Molekulargewicht (g/mol) 112.19
MDL-Nummer MFCD01764731
InChI-Schlüssel GPSFYJDZKSRMKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79089
IUPAC-Name 3,4-Dimethylthiophen
SMILES CC1=CSC=C1C
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethylthiophene
Siedepunkt 144.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Synonym thiophene, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-thiophene, 3,4-dimethyl thiophene, thiophene,3,4-dimethyl
Formelmasse 112.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethylthiophene, 97%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.