Learn More
3,4-Epoxybutanol, TRC
Artikelnummer. 30138266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138266 2.5 g 2.50 Gramm
30134270 500 mg 500 Milligramm
30005419 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5890652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19098-31-8
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Synonym 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
IUPAC-Name 2-(Oxiran-2-yl)ethanol
SMILES OCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Epoxybutanol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Formelmasse 88.0524