Learn More
3,4-Epoxycyclohexanecarboxylat-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30180105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180105 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30180105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5859301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester
CAS 41088-52-2
Summenformel C8H12O3
Menge 1 g
Synonym 1,2-Epoxy-4-methoxycarbonylcyclohexane, 3,4-Cyclohexene oxide-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,4-epoxycyclohexane-1-carboxylate, ERL 4140
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O3/c1-10-8(9)5-2-3-6-7(4-5)11-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCC2OC2C1
IUPAC-Name Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]Heptan-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
Formelmasse 156.0786