missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Ethoxyphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11459320
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459320 1 g 1 Gramm
11469320 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11459320 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50214.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4919-34-0
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00016557
InChI-Schlüssel ZDSHOEQSCJOGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-ethoxyphenyl propanoic acid, 3-4-ethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-ethoxy, acmc-20ank3, maybridge4_000643, 3-4-ethoxyphenyl propanoicacid, 3-4-ethoxyphenyl-propionic acid, 3-4-ethoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 291985
IUPAC-Name 3-(4-Ethoxyphenyl)propansäure
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Ethoxyphenyl)propionic acid
Menge 1 g
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.