Learn More
3,4-Ethylendioxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30375954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375954 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE917795100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Ethylenedioxybenzoic Acid
CAS 4442-54-0
Summenformel C9H8O4
Menge 100 g
Synonym 1,4-Benzodioxan-6-carboxylic Acid (6CI,7CI,8CI), 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]-dioxin-6-carboxylic Acid, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Carboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Formelmasse 180.0423