Learn More
3,4-Ethylendioxythiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473018
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15473018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56533.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3,4-Ethylenedioxythiophene is used as a monomer to synthesize the conductive polymers and used as a reductant in the one-pot synthesis of gold nanoparticles from chloroauric acid, as starting material used in palladium-catalyzed mono and bis-arylation reactions and in the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications. It is also used in redox activity, electroactivity and conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Ethylendioxithiophen wird als Monomer zur Synthese der leitfähigen Polymere verwendet und als Reduktionsmittel in der „one-pot“-Synthese von Goldnanopartikeln aus Chlorgoldsäure verwendet, als Ausgangsmaterial für Palladium-katalysierte Mono- und Bis-Arylierungsreaktionen und bei der Synthese von konjugierten Polymeren und Copolymeren, mit potenziellen optischen Anwendungen. Es wird auch bei Redox-Aktivität, Elektroaktivität und Leitfähigkeit verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser. Mischbar mit Alkohol und Ether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126213-50-1
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.172
MDL-Nummer MFCD02093622
InChI-Schlüssel GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
IUPAC-Name 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin
SMILES C1COC2=CSC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Ethylenedioxythiophene
Dichte 1.331
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.5765
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether.
Formelmasse 142.17
Reinheit (%) 97%