Learn More
3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474794 25 g 25 Gramm
11464794 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474794 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13755.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 366-77-8 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
7-Fluoro-1-tetralone was prepared from 3-(4-fluorobenzoyl)-propionic acid by Wolff-Kishner reduction followed by ring closure with polyphosphoric acid and other substituted 1-tetralones where commercially available. Reduction of 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid with an excess of tert-butylamine borane (TBAB) in the presence of AlCl3 provided 4-(4-fluorophenyl)-1-butanol (87) in 63% yield for the synthesis of LM-1507 sodium salt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)- 4-hydroxypiperidine, C 28 H 27 ClF 5 NO, M r 523.99, mp 105 - 107°C, is obtained by reducing the ketone of 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid into a lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Fluor-1-Tetralon wurde aus 3-(4-Fluorbenzoyl)-Propionsäure durch Wolff-Kishner-Reduktion hergestellt, gefolgt von einem Ringverschluss mit Polyphosphorsäure und anderen substituierten 1-Tetralonen, sofern im Handel erhältlich. Reduktion von 3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure mit einem Überschuss von tert-Butylamin-Boran (TBAB) in Gegenwart von AlCl3 bereitgestellt 4-(4-Fluorphenyl)-1-butanol (87) mit einer 63 % Ausbeute für die Synthese von LM-1507-Natriumsalz. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorphenyl)butyl]-4-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)-4-hydroxypiperidin, C 28 H 27 ClF 5 NO, M r 523.99 , mp 105-107°C, wird durch Reduktion des Ketons von 3-(4-fluorbenzoyl)propionsäure in ein Lacton gewonnen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-77-8
Summenformel C10H9FO3
Molekulargewicht (g/mol) 196.177
MDL-Nummer MFCD00002793
InChI-Schlüssel WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
IUPAC-Name 4-(4 -fluorphenyl)-4 -Oxobutansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 958145
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.18
Reinheit (%) 97%