Learn More
3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropylindol, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11339115
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11339115 5 g 5 Gramm
11329115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11339115 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16341.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93957-49-4
Summenformel C17H16FN
Molekulargewicht (g/mol) 253.32
MDL-Nummer MFCD01075733
InChI-Schlüssel ZDZJOIIBECYKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1-isopropyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-fluorophenyl indole, 3-4-fluorophenyl-1-isopropylindole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-flrorophenyl-indole, 1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl, 4-fluorophenyl-1-isopropyl-3-indole, 3-4-fluorophenyl-1-propan-2-ylindole, 3-4-fluoro-phenyl-1-isopropyl-1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-methylethyl indole
PubChem CID 736229
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-1-Propan-2-ylindol
SMILES CC(C)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 5 g
Beilstein 4457093
Formelmasse 253.32
Reinheit (%) 98%