Learn More
3-(4-Fluorphenyl)-1H-indol, TRC
Artikelnummer. 30393353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393353 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59876525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
CAS 101125-32-0
Summenformel C14H10FN
Menge 25 g
Synonym 3-(4-Fluorophenyl)indole
InChI-Formel InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
SMILES Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-1H-indol
Molekulargewicht (g/mol) 211.23
Formelmasse 211.0797