missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Fluorophenyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15487287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487287 1 g 1 Gramm
15497287 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15487287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34355.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
3-(4-Fluorphenyl)-1H-Pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 154258-82-9
Summenformel C9H7FN2
Molekulargewicht (g/mol) 162.167
MDL-Nummer MFCD00665857
InChI-Schlüssel STTNBHIFTZEPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl pyrazole, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole, pubchem10424, acmc-1c1tf, acmc-2099xn
PubChem CID 688691
IUPAC-Name 5-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NN2)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 1 g
Formelmasse 162.17
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.