Learn More
3-[(4-Fluorphenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17913466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913466 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17913466 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0400.110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-[(4-Fluorphenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
CAS 148146-51-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C26 H22 F N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP), Atorvastatin Imp. D (EP), Atorvastatin USP Related Compound D, Atorvastatin USP RC D, 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity D, Atorvastatin Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
IUPAC-Name 3-(4-Fluorbenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxiran-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 431.46
Menge 25 mg
Formelmasse 431,1533 g/mol