Learn More
3-(4-Formylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496757 5 g 5 Gramm
15406767 250 mg 250 Milligramm
15293727 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33873.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34961-64-3 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
3-(4-Formylphenyl)propionic acid is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4-Formylphenyl)Propionsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34961-64-3
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD08234824
InChI-Schlüssel NRCCSDVEUWXOMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-formylphenyl propanoic acid, 3-4-formylphenyl propionic acid, 3-4-formyl-phenyl-propionic acid, 3-4-formylphenyl-propionic acid, 4-formyldihydrocinnamic acid, 4-formylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-formyl, 3-4-formylphenyl propanoicacid
PubChem CID 19825241
IUPAC-Name 3-(4-Formylphenyl)propansäure
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt ∼136°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 96%