Learn More
3,4-Hexandion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044474
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11336946
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06655.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4437-51-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4437-51-8
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00010237
InChI-Schlüssel KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
PubChem CID 62539
IUPAC-Name Hexan-3,4-Dion
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Hexanedione
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.941
Siedepunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700837
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 95%