Learn More
3,4-Hexandion, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-142472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10687621 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10471291 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10687621
Marke: Thermo Scientific Acros 293270250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4437-51-8 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4437-51-8
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00010237
InChI-Schlüssel KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
PubChem CID 62539
IUPAC-Name Hexan-3,4-Dion
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Hexanedione
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9410g/mL
Siedepunkt 130°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C(O)C(O)C2H5
Brechungsindex 1.4090 to 1.415
Menge 25 mL
Beilstein 01, 790
Relative Dichte 0.941
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 127g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in 1,2-propylene glycol,ethanol,oils,and fats
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Hexanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.