Learn More
3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489962 5 g 5 Gramm
11479962 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489962 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12069.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1135-23-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
It is a caffeine metabolite which showed high antioxidant activity. It is a very sensitive biomarker for the consumption of relatively small amount of coffee. an be used to inhibit prostaglandin E(2) production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um einen Koffeinmetabolit, der eine hohe antioxidative Aktivität zeigte. Es handelt sich um einen sehr empfindlichen Biomarker für den Verbrauch von relativ geringer Kaffeemenge, der zur Hemmung der Prostaglandin E(2)-Produktion verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-23-5
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00016558
InChI-Schlüssel BOLQJTPHPSDZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, dihydroferulic acid, hydroferulic acid, dihydroconiferylic acid, unii-o01rnc700m, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-4-hydroxymethyl propionic acid, .beta.-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl propanoic acid
PubChem CID 14340
ChEBI CHEBI:86612
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)propionsäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 87°C to 92°C
Menge 5 g
Beilstein 2110370
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%