Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol, TRC
Artikelnummer. 30405754
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405754 100 mg 100 Milligramm
30398592 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH950935100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10527-11-4
Summenformel C18 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Synonym 1H-Inden-5-ol, 2,3-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-, 5-Indanol, 3-(p-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-1H-inden-5-ol, 1,3,3-Trimethyl-1-p-hydroxyphenylindan-6-ol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethylindan, PIPE-CD
IUPAC-Name 3-(4-hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-2H-inden-5-ol
SMILES CC1(C)CC(C)(c2ccc(O)cc2)c3cc(O)ccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H20O2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10,19-20H,11H2,1-3H3
Formelmasse 268.1463