Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30137726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137726 50 g 50 Gramm
30134321 100 g 100 Gramm
30008000 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137726 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95082050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-97-3
Summenformel C9 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, p-hydroxy- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzenepropanoic acid, 2,3-Dihydro-p-coumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)phenol, 4-(2-Carboxylethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenepropionic acid, 4-Hydroxydihydrocinnamic acid, Desaminotyrosine, Dihydro-p-coumaric acid, Dihydrocoumaric acid, Hydro-p-coumaric acid, NSC 40949, NSC 65596, Phloretic acid, Phloretinic acid, QuantaBlu, p-Hydroxybenzene propanoic acid, p-Hydroxyhydrocinnamic acid, p-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)propansäure
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloretic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5,10H,3,6H2,(H,11,12)
Formelmasse 166.063