Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-1-Propylboronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030418
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15457745 250 mg 250 Milligramm
11442080 1 g 1 Gramm
11452080 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15457745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28557.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1073371-72-8 | C16H25BO3 | 276.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073371-72-8
Summenformel C16H25BO3
Molekulargewicht (g/mol) 276.183
MDL-Nummer MFCD09953503
InChI-Schlüssel ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 46739066
IUPAC-Name 2-[3-(4-Methoxyphenyl)propyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 276.19
Reinheit (%) 97%