Learn More
3-(4 -Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457885 250 mg 250 Milligramm
15447885 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31744.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199682-73-0
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD01133696
InChI-Schlüssel QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 737224
IUPAC-Name 5-(4 -Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%