Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-2-Proven-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30473066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473066 50 mg 50 Milligramm
30479292 250 mg 250 Milligramm
30473029 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22324050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17581-85-0
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
SMILES COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Formelmasse 164.0837