Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712873 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10671103 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10245744 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712873 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00394DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-03-8
Summenformel C12H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 251.67
MDL-Nummer MFCD03407359
InChI-Schlüssel FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779766
IUPAC-Name 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 251.67
Reinheit (%) 97%