missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2699115
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10671103 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10712873 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10245744 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10671103

Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00394CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 465514-03-8
Summenformel C12H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 251.67
MDL-Nummer MFCD03407359
InChI-Schlüssel FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779766
IUPAC-Name 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 251.67
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.