Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10732493 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10306424 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00392DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 93041-45-3
Summenformel C12H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 233.22
MDL-Nummer MFCD03407357
InChI-Schlüssel IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
PubChem CID 2779764
IUPAC-Name 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.22
Reinheit (%) 97%