Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460244
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11460244 100 g 100 Gramm
11450244 25 g 25 Gramm
11470244 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11460244 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13655.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1929-29-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1929-29-9
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00002777
InChI-Schlüssel FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-methoxy, p-methoxyhydrocinnamic acid, 3-p-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-methoxy-phenyl-propionic acid, 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl-propionic acid, 4-methoxyhydro cinnamic acid, hydrocinnamic acid, p-methoxy
PubChem CID 95750
IUPAC-Name 3-(4-Methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 100 g
Beilstein 1953326
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%