Learn More
3-(4-Methyl-1H-Imidazol-1-yl)-5-Trifluormethylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3 |
| Formelmasse | 241.0827 |