Learn More
3-(4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10320273 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10320273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07101DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methyl-4H-1, 2, 4-triazol-3-yl)aniline
CAS 252928-74-8
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H10N4
MDL-Nummer MFCD02853082
Menge 1 g
Synonym 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-4h-1,2,4 triazol-3-yl-phenylamine, 3-3-aminophenyl-4-methyl-4h-1,2,4-triazole, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl phenylamine, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline #, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl phenyl amine, benzenamine,3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl
InChI-Schlüssel YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NN=C1C2=CC(=CC=C2)N
IUPAC-Name 3-(4-Methyl-1,2,4-Triazol-3-yl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 174.207
PubChem CID 599521
Formelmasse 174.21
Reinheit (%) 97%