Learn More
3,4-Methylendioxy-alpha-Pyrrolidinohexanophenonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30331293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331293 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2271102.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Methylenedioxy-alpha-Pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride)
CAS 24622-61-5
Summenformel C17 H23 N O3 . H Cl
Menge 2.5 mg
Synonym 1-Hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Hexanophenone, 3',4'-(methylenedioxy)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (8CI), 1-(3',4'-Methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidino-1-hexanone hydrochloride, 3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinohexanophenone hydrochloride, 3,4-MD-α-PHP hydrochloride, 3,4-MDPHP hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-2-3-6-14(18-9-4-5-10-18)17(19)13-7-8-15-16(11-13)21-12-20-15;/h7-8,11,14H,2-6,9-10,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc3OCOc3c2
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 325.83
Formelmasse 325.144