Learn More
3,4-(Methylendioxy)anilin, 98+%
Artikelnummer. 11449843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449843 10 g 10 Gramm
11459843 50 g 50 Gramm
11469843 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449843 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12975.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
3,4-(Methylendioxy)anilin ist ein pharmazeutisch wichtiges Anilinderivat. Es erfährt eine N-Alkylierung mit zyklischen sekundären Alkylaminen in Gegenwart eines Shvo-Katalysators, um N-Arylpyrrolidine zu erzeugen. 3,4-(Methylendioxy)anilin wurde bei der Synthese vonγ -Glutamylanilide.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)anilin ist ein pharmazeutisch wichtiges Anilinderivat. Es erfährt eine N-Alkylierung mit zyklischen sekundären Alkylaminen in Gegenwart eines Shvo-Katalysators, um N-Arylpyrrolidine zu erzeugen. 3,4-(Methylendioxy)anilin wurde bei der Synthese vonγ -Glutamylanilide.
Löslichkeit: Schwer löslich in
Wasser.
Hinweise:
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden. Luft& Lichtempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14268-66-7
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00005832
InChI-Schlüssel XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Amin
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Siedepunkt 144°C (16 mmHg)
Flammpunkt 142°C (287°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4919
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke