Learn More
3,4-(Methylendioxy)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451257 1 g 1 Gramm
11461257 5 g 5 Gramm
11471257 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24217.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94839-07-3
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.939
MDL-Nummer MFCD01009695
InChI-Schlüssel CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ylboronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 239°C to 243°C
Menge 1 g
Beilstein 5523347
Formelmasse 165.94
Reinheit (%) 98%