Learn More
3,4-(Methylendioxy)-benzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410533 25 g 25 Gramm
11420533 100 g 100 Gramm
11430533 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410533 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12661.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-76-1
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00005836
InChI-Schlüssel BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Siedepunkt 156°C to 158°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 136113
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%