Learn More
3,4-(Methylendioxy)-benzylidenaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392646 50 g 50 Gramm
11382646 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08675.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3160-37-0 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3160-37-0
Summenformel C11H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.198
MDL-Nummer MFCD00016907
InChI-Schlüssel XIYPXOFSURQTTJ-NSCUHMNNSA-N
Synonym piperonalacetone, heliotropyl acetone, acetone, piperonylidene, piperonylideneacetone, piperonylidene acetone, unii-t43byj64eg, 3-buten-2-one, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, ccris 6270, 3,4-methylenedioxy benzalacetone, 3,4-methylenedioxy benzylideneacetone
PubChem CID 6040503
IUPAC-Name (E)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)But-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 50 g
Beilstein 83983
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 98%