Learn More
3,4-Methylendioxy-beta-nitrostyrol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene |
| Schmelzpunkt | 159°C to 163°C |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 192350 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Formelmasse | 193.16 |
| Reinheit (%) | 98% |