Learn More
3,4-(Methylendioxy)-zimtsäure, vorwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439372 500 g 500 Gramm
11419372 25 g 25 Gramm
11429372 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439372 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10122.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2373-80-0 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2373-80-0
Summenformel C10H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD00005837
InChI-Schlüssel QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 643181
ChEBI CHEBI:81482
IUPAC-Name (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Prop-2-Enosäure
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4- (Methylenedioxy)cinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt ∼243°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 84599
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 0.99